Stampa…
Hai cercato: Sodio ipofosfito monoidrato
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (27898.297)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC27898.297
Descrizione: Sodio ipofosfito monoidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
UOM: 1 * 1 kg
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Sodio ipofosfito monoidrato
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Sodio ipofosfito monoidrato, (H₂O 12-17%) ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Sodio ipofosfito monoidrato 99-103% per analisi
Codice catalogo: (30410-50KG)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: 30410-50KG
Codice articolo locale: HONC30410-50KG
Descrizione: Sodio ipofosfito monoidrato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
UOM: 1 * 50 kg
MSDS
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom