Stampa…

Litio bromuro idrato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®

Fornitore: Merck
Attenzione


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.05668.0250EA 975 EUR
1.05668.0250
Litio bromuro idrato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Litio bromuro idrato
Formula: BrLi·xH₂O
Peso molecolare: 86,85 g/mol (anhy)
Punto di ebollizione: 1265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 549 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149763
CAS Number: 85017-82-9
EINECS: 231-439-8

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 547 °C (anhydrous)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR