Stampa…
Vanadio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da V₂O₅) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Avantor
VWR® ARISTAR®
456334AEA 623 EUR
456334A 456332V
Vanadio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da V₂O₅) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di vanadio
V₂O₅ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022