Boro soluzione standard, 10 000 mg/l B in soluzione di ammonio idrossido (max. 1%) (da B(OH₃)) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Avantor
VWR® ARISTAR®
455132LEA
250
EUR
455132L
455134N
Boro soluzione standard, 10 000 mg/l B in soluzione di ammonio idrossido (max. 1%) (da B(OH₃)) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di boro