Stampa…
Sodio cloruro 9 g/l in soluzione acquosa
Fornitore: VWR Chemicals
5929.1000EA 47.1 EUR
5929.1000
Sodio cloruro 9 g/l in soluzione acquosa
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Visualizza i codici
Assay (W/V) 0.891 to 0.909 %
Appearance Clear colourless liquid
Raw materials Passes test Ph. Eur.