Reattivo di Fehling II concentrato per determinazione qualitativa degli zuccheri riducenti
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
31966.267EA
60.4
EUR
31966.267
Reattivo di Fehling II concentrato per determinazione qualitativa degli zuccheri riducenti
Reattivo di Fehling II
Tartrato di potassio-sodio, soluzione alcalina
5 ml di soluzione A + 5 ml di soluzione B corrispondono a circa 0,050 g di glucosio anidro
UN:
1824 ADR: 8,II |
Identificazione | Conforme |