Stampa…
Reattivo di Fehling II per determinazione qualitativa degli zuccheri riducenti
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
31964.294EA 86.1 EUR
31964.294
Reattivo di Fehling II per determinazione qualitativa degli zuccheri riducenti
Reattivo di Fehling II
Tartrato di potassio-sodio, soluzione alcalina
10 ml di soluzione A + 10 ml di soluzione B corrisponde a circa 0,050 g di glucosio anidro
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Identificazione Conforme