Stampa…
Hexacarbonylmolybdenum per sintesi, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00396.0010EA 123 EUR
8.00396.0010 8.00396.9999 8.00396.0025
Hexacarbonylmolybdenum per sintesi, Sigma-Aldrich®
Hexacarbonylmolybdenum
Formula: C₆MoO₆
Peso molecolare: 264 g/mol
Punto di ebollizione: 155 °C (1013 hPa)
Densità: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003466
CAS Number: 13939-06-5
EINECS: 237-713-3
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 147 - 152 °C (decomposition)
Molar Mass 264 g/mol
Boiling Point 156.4 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Density 1.96 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Molybdenum carbonyl
Hill Formula C6MoO6
Chemical Formula Mo(CO)6