iso-Esano (miscela di isomeri), SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04340.2500EA
221
EUR
1.04340.2500
iso-Esano (miscela di isomeri), SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
iso-Esano (miscela di isomeri)
Formula:
C₆H₁₄ Peso molecolare: 86,18 g/mol Punto di ebollizione: 60 °C (1013 hPa) Punto di fusione: −154 °C Densità: 0,653 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: –33 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009406 CAS Number: 92112-69-1 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3,II REACH: 01-2119484651-34 |
Solubility | 0.02 g/l (20 °C) |
Melting Point | 86.18 g/mol |
Molar Mass | 0.66 g/cm3 (20 °C) |
Boiling Point | 53 - 63 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 160 - 190 hPa (20 °C) |
Flash Point | -21 °C |
Explosion Limit | 1.0 - 7.4 %(V) |
pH | (H2O) no data available |
Ignition Point | 260 °C |
Viscosity kinematic | 0.5 mm2/s (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |