Stampa…
Sodio cloruro regeneration salt, TECHNICAL per addolcitore d'acqua
Fornitore: VWR Chemicals
99062.4000EA 60.4 EUR
99062.4000
Sodio cloruro regeneration salt, TECHNICAL per addolcitore d'acqua
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Punto di ebollizione: 1413 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 801 °C
Densità: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Visualizza i codici
Identificazione Conforme