Stampa…
Sodio cloruro 5 mol/l (5 N) in soluzione acquosa, AccuGENE®
Fornitore: LONZA
733-1633EA 59.6 EUR
733-1633
Sodio cloruro 5 mol/l (5 N) in soluzione acquosa, AccuGENE®
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3