Stampa…
Soluzione standard multielemento per il controllo qualità, ARISTAR® 1 per ICP
Fornitore: Avantor
VWR® ARISTAR®
456424BEA 1146 EUR
456424B 456422W
Soluzione standard multielemento per il controllo qualità, ARISTAR® 1 per ICP
Standard Standard cationici Standard multi-elemento
(23 Elementi in soluzione di acido nitrico 5 % tr. HF)
23 Elementi 100 µg/ml :
As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022