Stampa…
Hai cercato: Imbuti filtranti
73  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"73"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato, grado 3.3.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PTFE, bianco
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato, grado 3.3.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PP o PS.
Codice catalogo: (221-0274)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI221-0274
Descrizione: Made of clay-coated heavy paper stock.
UOM: 1 * 25 pezzi
Materiali sostenibili
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, pareti scanalate.
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Polysulfone, transparent.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Funnels, made of PTFE, white. Conical opening with long outlet.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: These laboratory glasswares are made of pure borosilicate glass 3.3.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Funnel, Imbuti con gambo corto, DURAN® Borosilicate glass, Ø esterno imbuto: 80 mm, Ø esterno stelo: 10 mm, Lunghezza asta: 80 mm
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Funnel, Imbuti con gambo corto, Kartell, HDPE, Ø esterno imbuto: 220 mm, Lunghezza: 230 mm
Promo
Fornitore: RSG
Descrizione: Stainless steel 1.4301.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: PP, trasparente
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3,3 trasparente.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 73
no targeter for Bottom