Stampa…
Hai cercato: Imbuti di Büchner
20  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In porcellana smaltata bianca.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Imbuto di Buchner, PP, Capacità: 40 ml, per Ø filtro: 42,5 mm
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Imbuto di Buchner, DURAN® Borosilicate glass, Capacità: 125 ml, Ø piastra: 60 mm, per Ø filtro: 55 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: PP
Codice catalogo: (SCERSP28400-601)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: SP28400-601
Codice articolo locale: SCERSP28400-601
Descrizione: KIMAX®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 6 pezzi
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: PP, white.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic Table-Top Buchner Funnel using your choice of Fritware® or Perforated filter plate.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic Table-Top Buchner Funnel using your choice of Fritware® or Perforated filter plate.
Fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Descrizione: In porcellana, bianca smaltata.
Codice catalogo: (CORN36060-30C)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 36060-30C
Codice articolo locale: CORN36060-30C
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
UOM: 1 * 1 pezzi
Certificati
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: HDPE, with Fritware® porous plates.
Codice catalogo: (WITG2.367.124)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 2.367.124
Codice articolo locale: WITG2.367.124
Descrizione: Funnels, made of borosilicate glass 3.3, with sintered disc, for convenient filtration of solutions.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SciLabware
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: Borosilicate glass 3.3
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom