Stampa…
Hai cercato: Imbuti per polveri
31  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP, translucent.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato, grado 3.3.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Powder funnels, made of borosilicate glass with outlet pipe of PTFE, connection with GL screw caps of PPS or ground joint.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: In PP semitrasparente.
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Soda-Kalkglas.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: In acciaio inox 18/10
Fornitore: Sampling Systems
Descrizione: These powder funnels are made from hygienic 316 stainless steel.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: In PPCO traslucido.
Fornitore: Sampling Systems
Descrizione: These single use powder funnels made from chemically resistant, food grade HDPE are ideal for use with powders, creams and liquids.
Codice catalogo: (SAMPM1051B-200)
Fornitore: Sampling Systems
Codice articolo fornitore: M1051B-200
Codice articolo locale: SAMPM1051B-200
Descrizione: X-ray and metal detectable powder funnels are ideal for both laboratory and production work. The bright blue colour makes the bottles easy to spot if ...
UOM: 1 * 4 pezzi
Codice catalogo: (SAMP9111H-200S)
Fornitore: Sampling Systems
Codice articolo fornitore: 9111H-200S
Codice articolo locale: SAMP9111H-200S
Descrizione: The SteriWare Ultra range is the premium range from Sampling Systems. These powder funnels are double bagged and are made from high quality USP class ...
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: Brand
Descrizione: PP, translucent.
Fornitore: Kavalier
Descrizione: Borosilicate glass 3,3.
Fornitore: Kavalier
Descrizione: Borosilicate glass 3.3.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom