Stampa…
Hai cercato: Bottiglie in plastica
313  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"313"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.10188.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.10188.0001
Codice articolo locale: MERC1.10188.0001
Descrizione: Bottles, narrow neck, packaging, with screw caps, Capacità: 500 ml, Bottles, plastic, in UN-approved transport box, Filettatura: S 40
UOM: 1 * 6 pezzi
MSDS
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In LDPE traslucido.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP, translucent.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Disponibili in LDPE, HDPE (traslucido o ambrato) e PP; con tappo in PP.
Promo
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Safely transfer, sample, and store biopharmaceutical products and reagents.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: LDPE, HDPE o PP con tappo a vite in PP.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Bottles are made with High Density Polyethylene (HDPE) and are available in a natural or amber finish (2,7 L only). Choose from either square or recta...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Wide neck square bottles available in HDPE or PP material.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Bottles are made with HDPE resin.
Promo
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Safely transfer, sample, and store biopharmaceutical products and reagents.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PTFE, con pareti resistenti.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Flacone, a collo stretto, VWR®, Con tappo a vite, In PET, Tondo, Capacità: 1000 ml, Altezza: 270 mm, Colore: verde, Ø est.: 80 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These bottles are made with 100% virgin HDPE resin.
Fornitore: LAB3 OWN PRODUCTION
Descrizione: Bottles, made of PET, amber with white PP cap. Ideal for water sampling and general sample collection.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® square containers are ideal for storage of media, laboratory reagents, and biological buffers. Eliminate washing, depyrogenation, and autoclaving...
New Product
Fornitore: LAB3 OWN PRODUCTION
Descrizione: Bottle, wide neck, VWR®, with screw cap, In PET, Quadrato, trasparente, Capacità: 500 ml, Colore tappo: bianco, Tappo a vite anti manomissione, L×P×A: 62×62×172 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 313
no targeter for Bottom