Stampa…
Hai cercato: Bottiglie in vetro
169  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"169"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3, con tappo a vite in PP e anello versatore.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Flaconi, a collo largo, VWR®, Vetro borosilicato 3.3, with screw cap and pouring ring, Quadrato, trasparente, Capacità: 500 ml, With PP screw cap, Filettatura: GL 80, L×P×A: 94×94×139 mm, trasparente
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage of powders or liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
New Product
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage, transporting liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Realizzato in vetro borosilicato 3.3 ambra, con rivestimento in plastica trasparente a lunga durata. Il rivestimento protegge la bottiglia da graffi, ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Made from clear borosilicate 3.3 glass, with transparent, long life plastic coating. The coating protects the bottle from scratches, splinters and lea...
Fornitore: LAB3 OWN PRODUCTION
Descrizione: Glass, clear or amber.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate 3.3 glass, without screw cap and pouring ring.
Fornitore: LAB3 OWN PRODUCTION
Descrizione: Clear or amber glass with PTFE lined screw cap.
New Product
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In vetro borosilicato ambrato con tappo a vite in polipropilene.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate 3.3 glass according to ISO 4796.
Codice catalogo: (548-1980)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI548-1980
Descrizione: These round bottom bottles are made up of first class hydrolytic grade.
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage, transporting liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con tappo a vite in PP.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Bottles, pressure plus+, DURAN® borosilicate glass 3.3, clear. Safe working under pressure or vacuum, sampling under pressure, storage of gas generati...
Promo
Fornitore: RIXIUS
Descrizione: Trasparenti o vetro ambrato con tappo nero in PP.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 169
no targeter for Bottom