Stampa…
Hai cercato: Butirrometri
13  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Descrizione: Butyrometer for cream, Koehler`s, 0 - 80 % : 1,0
Promo
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Descrizione: For drinking vat milk, frosted rear scale wall, error tolerance 0,025%.
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Descrizione: Borosilicate glass.
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Descrizione: Butyrometer for cream, Roeder´s, 0 - 50 - 75 % : 0,5
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Descrizione: According to Kehe`s method.
Codice catalogo: (614-0105)
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Codice articolo fornitore: 3189
Codice articolo locale: GERB3189
Descrizione: Butyrometer for cream, 0 - 15 % : 0,2
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (614-0136)
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Codice articolo fornitore: 3252
Codice articolo locale: GERB3252
Descrizione: For determining free fat content in milk and cream.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Descrizione: Butyrometer for ice cream and condensed milk, Roeder´s, 0 - 6 - 12 % : 0,1
Codice catalogo: (614-0135)
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Codice articolo fornitore: 3250
Codice articolo locale: GERB3250
Descrizione: According to Roeder´s weighing method.
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (614-0132)
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Codice articolo fornitore: 3220
Codice articolo locale: GERB3220
Descrizione: Butyrometer for butter, Roeder´s, 0 - 70 - 90 % : 0,5
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Descrizione: Butyrometer for powdered milk, 0 - 35 % : 0,5
Codice catalogo: (614-0097)
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Codice articolo fornitore: 3160
Codice articolo locale: GERB3160
Descrizione: According to Sichler`s method, with rounded scale.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: JONES FR
Descrizione: Soda glass, clear.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom