Stampa…
Hai cercato: Vassoi/piatti per laboratorio
87  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"87"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Separatore solo per provette a collo largo
Codice catalogo: (216-1492)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI216-1492
Descrizione: Plastic, blue tray with white insert.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: KARTELL
Descrizione: In PS bianco.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Vassoio, Laboratorio, Acciaio inossidabile, Esterno L×P×A: 290×220×60 mm, Interno LxPxA: 250×180×60 mm
Fornitore: MULTIROIR
Descrizione: In PS.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Bowls are high form, and made of stainless steel 18/10.
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Bare die/CSP tray detail, ChipSentry® (Black conductive polycarbonate)
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL25.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Made of stainless steel with flat bottom.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Made of stainless steel with round bottom.
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Codice catalogo: (736-2024)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 353924
Codice articolo locale: BDAA353924
Descrizione: Vassoio di alimentazione, in PS, non trattato, progettato per l'uso con sistemi a inserti a 96 pozzetti Falcon®
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Made of stainless steel 18/10 with flat bottom.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Made of stainless steel with two handles.
Fornitore: MULTIROIR
Descrizione: Range of six stackable plastic trays for storage.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 87
no targeter for Bottom