Stampa…
Hai cercato: Recipienti di reazione, forma di becher
6  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, with laboratory flat flange (DN) with groove for vacuum use. Maximum operating pressure at 250 °C: 0,5 bar.
Fornitore: WTW
Descrizione: Flow vessels for WTW conductivity measuring cells are perfectly designed to perform measurements without the interference of carbon dioxide through th...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PFA, translucent.
Codice catalogo: (646-0035)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 211250105
Codice articolo locale: SCOT211250105
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOHLB320-01)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: B320-01
Codice articolo locale: BOHLB320-01
Descrizione: PFA, translucent.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SCOT210335705)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 210335705
Codice articolo locale: SCOT210335705
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom