Stampa…
Hai cercato: Manicotti per giunti
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PTFE, con impugnatura.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PTFE, spessore 0,05 mm.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PTFE.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Manicotti per giunti sferici/a sfera, PTFE, Con presa sporgente e anelli di tenuta all'esterno; guarnizione adatta per alto vuoto. Design robusto per ...
Fornitore: COWIE
Descrizione: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Fornitore: SciLabware
Descrizione: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Fornitore: COWIE
Descrizione: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Codice catalogo: (BRND51422)
Fornitore: Brand
Codice articolo fornitore: 51422
Codice articolo locale: BRND51422
Descrizione: PTFE, 0,05 mm thick.
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: KARTELL
Descrizione: PTFE.
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom