Stampa…
Hai cercato: Testate
21  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate 3.3 glass.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Testa di distillazione, con un attacco e due coni inclinati di 75°, DURAN® Borosilicate glass, Cono femmina: 14/23 NS, Dimensione cono: 24/29 - 24/29 NS
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Codice catalogo: (271-3215)
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Codice articolo fornitore: 05170144
Codice articolo locale: LENZ05170144
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (LENZ05033044)
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Codice articolo fornitore: 05033044
Codice articolo locale: LENZ05033044
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Codice catalogo: (BOHLB289-03)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: B289-03
Codice articolo locale: BOHLB289-03
Descrizione: PTFE, white.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WITG1.610.029)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 1.610.029
Codice articolo locale: WITG1.610.029
Descrizione: Borosilicate glass3.3.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WITG1.020.004)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 1.020.004
Codice articolo locale: WITG1.020.004
Descrizione: Borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WITG1.425.005)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 1.425.005
Codice articolo locale: WITG1.425.005
Descrizione: Borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WITG1.010.005)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 1.010.005
Codice articolo locale: WITG1.010.005
Descrizione: Borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SciLabware
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass.
Codice catalogo: (SMIT8SH1524)
Fornitore: SMITH SCIENTIFIC LTD
Codice articolo fornitore: 8SH1524
Codice articolo locale: SMIT8SH1524
Descrizione: Rotary evaporator splash head, Vetro borosilicato 3.3, Dimensione cono: 24 NS, Capacità: 100 ml
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: SciLabware
Descrizione: Splash head with sinter, Quickfit®, for rotary evaporators, PYREX® borosilicate glass, Cono femmina: 29/32 NS, Dimensione cono: 29/32 NS
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom