Stampa…
Hai cercato: Ponti per distillazione
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Codice catalogo: (LENZ05055314)
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Codice articolo fornitore: 05055314
Codice articolo locale: LENZ05055314
Descrizione: Still heads with Liebig condenser and Claisen attachment made of DURAN® borosilicate glass. Straight outlet. Socket for distillation thermometer with ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: En verre DURAN®, transparent
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Ponti di distillazione, DURAN® Borosilicate glass, Lunghezza mantello: 350 mm, Dimensione cono: 29/32 NS
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Raccordo di distillazione Claisen, DURAN® Borosilicate glass, Lunghezza mantello: 250 mm, Dimensione cono: 14/23 NS, Cono femmina: 14/23 NS
Codice catalogo: (LENZ05058001)
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Codice articolo fornitore: 05058001
Codice articolo locale: LENZ05058001
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Borosilicate glass 3.3.
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Borosilicate glass 3,3.
Codice catalogo: (201-8692)
Fornitore: SciLabware
Codice articolo fornitore: SH2/33
Codice articolo locale: BIBBSH2/33
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (201-0607)
Fornitore: SciLabware
Codice articolo fornitore: DA1/22
Codice articolo locale: BIBBDA1/22
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom