Stampa…
Viscosimetri rotativi, Smart
Fornitore: Fungilab
Smart
FUNGV211002NEA 4270 EUR
FUNGV211002N FUNGV211001N 645-0083 645-0082 645-0084 FUNGV211003N
Viscosimetri rotativi, Smart
Viscosimetri Viscosimetri Rotazionali
Rotational viscometers for routine measurements in quality control and research and development laboratories.
  • Precisione del ±1,0% sulla scala completa e risoluzione di 0,1 per range di viscosità inferiore a 10000 cP
  • Funzioni di misurazione del tempo: timer di coppia e timer di arresto con 10 memorie in funzione
  • Funzioni AUTO-TEST, AUTO-RANGE
  • Mandrini in acciaio inox AISI 316, contrassegnati e facilmente identificabili
  • Interfaccia USB per il trasferimento dei dati su un PC in formato Excel tramite software Datalogger
L'interfaccia utente con 6 tasti a sfioramento consente di navigare in modo semplice nel menu dei programmi e stabilire i valori misurati da visualizzare sul display grafico monocromatico.
I valori misurati includono: velocità selezionata; mandrino selezionato; viscosità (cP o cSt); velocità di taglio e sforzo di taglio (con mandrini coassiali). Dati di temperatura visualizzabili con sensore PT100. Opzioni in dieci lingue.
Informazioni per l'ordine: Fornito con mandrini standard (quattro per il modello L e sei per i modelli R e H), sensore PT100, stativo per viscosimetro e dispositivo di protezione mandrino, valigetta di trasporto, cavo USB e software Datalogger.