  • Parametri
    • Articoli in magazzino (32)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "bacinelle-portaghiaccio"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/22/18989422.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Poliuretano espanso.
Codice catalogo: (BCISBCS-115-25PL)
Fornitore:  BIOCISION, LLC
Codice articolo fornitore:: BCS-115-25PL
Codice articolo locale:: BCISBCS-115-25PL
Descrizione:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
UOM:  1 * 1 pezzi
Non più disponibile
Fornitore:  Corning Life Science
Descrizione:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   In polimero colorato
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   These pans are ideal for ice and water baths as well as general organization and transport of samples.
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   Ice pan, Maxi, without lid, Magic Touch™, Urethane, Capacità: 9 l, Colore: rosso, L×P×A: 420×303×200 mm
Fornitore:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrizione:   Extremely good isolated ice bath made of double-walled polystyrene. The hollow is foamed in the inside for a better temperature isolation. Due to it a...
Codice catalogo: (478-1255)
Fornitore:  NEOLAB
Codice articolo fornitore:: 1-6031
Codice articolo locale:: NEOL1-6031
Descrizione:   Extremely good isolated ice bath made of double-walled polystyrene. The hollow is foamed in the inside for a better temperature isolation. Due to it a...
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 8