  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Contenitori portaghiaccio
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/19/18989419.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Poliuretano espanso.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Poliuretano espanso.
Codice catalogo: (BCISBCS-115-25PL)
Fornitore:  BIOCISION, LLC
Codice articolo fornitore: BCS-115-25PL
Codice articolo locale: BCISBCS-115-25PL
Descrizione:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
UOM:  1 * 1 pezzi
Non più disponibile
Fornitore:  Corning Life Science
Descrizione:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
Codice catalogo: (KART1000)
Fornitore:  KARTELL
Codice articolo fornitore: 1000
Codice articolo locale: KART1000
Descrizione:   Made of red PUR. Equipped with lid and two side-handles. Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BRND156100)
Fornitore:  Brand
Codice articolo fornitore: 156100
Codice articolo locale: BRND156100
Descrizione:   Polyurethane foam
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   In polimero colorato
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   Ice pan, Mini, with lid, Magic Touch™, Urethane, Capacità: 1 l, Colore: blu, L×P×A: 183×183×135 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 13
  1  2  Prossimo