Stampa…
Hai cercato: Elettrodi per elettroporazione
18  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: BTX
Descrizione: Gli elettrodi a pinza sono riutilizzabili e destinati a un'ampia varietà di applicazioni in vivo, quali veicolazione di farmaci e geni. Gli elettrodi ...
Fornitore: BTX
Descrizione: These in vivo style electrode specifically designed for muscle gene delivery. Among the non-viral techniques for in vivo gene transfer, the direct inj...
Fornitore: BTX
Descrizione: Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo drug or gene delivery applications.
Fornitore: BTX
Descrizione: Reusable plate electrode designed to directly electroporate adherent cells or electroporate cultured cell monolayers on filters. The Adherent Cell ele...
Fornitore: BTX
Descrizione: These reusable oocyte Petri electrodes are ideal for electroporation of oocytes, embryos, or other cell types in small volumes.
Fornitore: BTX
Descrizione: This tissue chamber is specifically designed to handle ex-vivo tissue samples that are either larger than normal or have a unique shape making it diff...
Codice catalogo: (732-0000)
Fornitore: BTX
Codice articolo fornitore: 45-0100
Codice articolo locale: BTXI45-0100
Descrizione: This petri dish electrode is designed to be used with a 100 mm petri dish that functions as the electroporation chamber. The electrode is used to elec...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BTX
Descrizione: AgilePulse™ needle array electrodes are miniature needles designed to provide superior, highly uniform electric fields in dermal or muscular tissue as...
Promo
Fornitore: BTX
Descrizione: Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo, and in utero drug or gene delivery. Tweezertrodes™ consist of a standard 12 cm twee...
Fornitore: BTX
Descrizione: Gli elettrodi ad ago Genetrode™, forniti in coppie e riutilizzabili, sono ideali per applicazioni di elettroporazione in vivo e in ovo, ...
Fornitore: BTX
Descrizione: Gli elettrodi 2-Needle Array sono elettrodi ad aghi specificamente progettati per applicazioni di veicolazione di farmaci o geni in vivo. L'ele...
Fornitore: BTX
Descrizione: Microslides have been used for embryo manipulation and cell or protoplast fusion. The Microslide fits on the microscope allowing observation of the al...
Fornitore: BTX
Descrizione: This electrode is designed for delicate and/or difficult tissue transfection. Ex vivo electropoartion is an efficient, effective method to introduce g...
Fornitore: BTX
Descrizione: Gli elettrodi a paletta Genepaddles non invasivi e riutilizzabili sono stati progettati per applicazioni in vivo e in vitro, ad esempio ...
Codice catalogo: (BTXI45-0510)
Fornitore: BTX
Codice articolo fornitore: 45-0510
Codice articolo locale: BTXI45-0510
Descrizione: This needle style platinum electrode is specifically designed for in vivo applications on the most fragile of tissue types, such as brain tissue. The ...
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (700-4812)
Fornitore: BTX
Codice articolo fornitore: 45-0108
Codice articolo locale: BTXI45-0108
Descrizione: This flat electrode can be used for both electroporation and electro cell fusion. It generates either a divergent or homogeneous field depending on th...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom