Stampa…
Hai cercato: Anse e aghi per inoculo
38  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PS, sterile. Questi circuiti garantiscono una bagnatura costante e un trasferimento completo del liquido. Disponibili rigidi o flessibili e dotati di ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PS, sterile.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PS, sterile. Aghi per inoculo in plastica monouso.
Codice catalogo: (612-2496)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI612-2496
Descrizione: PS, sterile. Anse per inoculo calibrate e monouso, realizzate in plastica flessibile o rigida, adatte alle diverse applicazioni e metodi dei microbiol...
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Fornitore: COPAN
Descrizione: Questi anelli in filo di metallo nichel-cromo sono disponibili non calibrati in una gamma di dimensioni con diametri interni (Ø) di 2, 3, 4 o 5 mm o c...
Fornitore: COPAN
Descrizione: Inoculating loop, 10 µl, Sterili
Fornitore: RSG
Descrizione: In NiCr 8020. Le anse sono disponibili in diversi formati e lunghezze con diametro interno di 1,5, 2,5 o 4 mm. Sono resistenti al calore e possono ess...
Fornitore: 3M Food Safety
Descrizione: This 3M™ Petrifilm™ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3M™ Petrifilm™ Plate.
Fornitore: COPAN
Descrizione: Una gamma di anse metalliche in nicromo collegate a maniglie in alluminio isolato leggero. Le anse combinate non sono calibrate e sono disponibili con...
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Stainless steel 18/10. Length 100 mm.
Fornitore: ANICRIN S.R.L.
Descrizione: Inoculating loop, blu, -
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Inoculating loop, L-shaped, PP, Sterili
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: PS, sterile. Loops and needles are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: In PS, sterili. Monouso, inoculo semplice, superficie dell'ansa liscia.
Fornitore: Corning
Descrizione: These polystyrene inoculating loops are highly ergonomic and are color coded for easy identification.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom