  • Parametri
    • Articoli in magazzino (15)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
spatole-per-microbiologia
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/09/18945009.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In PS, sterili. Spatola a L con superficie liscia e arrotondata, priva di bordi ruvidi e di imperfezioni. Permette una distribuzione uniforme dei camp...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In PS, sterili. Spatole specificamente progettate per la distribuzione del campione sulla superficie dell'agar. Utilizzabili per la conta in piastra d...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   These PS, sterile disposable L-shaped spreaders enable even spreading of liquid samples across the surface of agar plates without gouging or cutting t...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In PP, versione sterile (confezione singola) o non sterile (sfuse). Pratiche ed economiche, appositamente studiate per distribuire il campione in modo...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   These PS, sterile disposable T-shaped spreaders are designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Their des...
Fornitore:  Corning Life Science
Descrizione:   PS spreaders, L-shaped, with curved end. Sterile, SAL 10-3.
Codice catalogo: (HEATHS86655)
Fornitore:  HEATHROW
Codice articolo fornitore:: HS86655
Codice articolo locale:: HEATHS86655
Descrizione:   Stainless steel spreader for use with 90 mm plates. Smooth triangular end makes spreading easy - the upturned end will not cut into agar.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HEATHS8151)
Fornitore:  HEATHROW
Codice articolo fornitore:: HS8151
Codice articolo locale:: HEATHS8151
Descrizione:   Triangular shaped spreading bar has an edgeless design which prevents tearing of the agar and head shape that distributes pressure evenly for smooth s...
UOM:  1 * 500 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 16
  1  2  Prossimo