Stampa…
Hai cercato: Lubrificanti
20  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.07746.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.07746.0100
Codice articolo locale: MERC1.07746.0100
Descrizione: Grease, silicone, density: 1 g/cm3 (20 °C), flash point >300 °C
UOM: 1 * 100 g
MSDS
Codice catalogo: (6674.0050)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC6674.0050
Descrizione: VWR® Chemicals silicone grease is a valve lubricant and sealant, often times used as a vacuum grease. It has good resistance to most chemicals, a wide...
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: IKA
Descrizione: These certified standard silicone oils can be used to check the measurement accuracy of ROTAVISC.
Codice catalogo: (APOSPC32832-1PK)
Fornitore: Apollo Scientific
Codice articolo fornitore: PC32832-1PK
Codice articolo locale: APOSPC32832-1PK
Descrizione: Silica thickened inert grease.
UOM: 1 * 1 Cad.
Codice catalogo: (ACRO386110010)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 386110010
Codice articolo locale: ACRO386110010
Descrizione: Synthetic grease for joints.
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (BRDY834194)
Fornitore: Brady
Codice articolo fornitore: 834194
Codice articolo locale: BRDY834194
Descrizione: Non-greasing maintenance spray for lock cylinders, office machines, tools, car locks.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: M & I MATERIALS LTD
Descrizione: These Apiezon greases are hydrocarbon based, silicone-free and highly resistant to creep, the undesirable phenomenon associated with silicone-based pr...
Codice catalogo: (APPC211757.1211)
Fornitore: PanReac AppliChem
Codice articolo fornitore: 211757.1211
Codice articolo locale: APPC211757.1211
Descrizione: It is a purified mixture of semisolid saturated hydrocarbons having the general formula CnH2n+2 and is obtained from petroleum.
UOM: 1 * 1.000 g
Codice catalogo: (22844.298)
Fornitore: M & I MATERIALS LTD
Codice articolo fornitore: FAP/W/Q-01000
Codice articolo locale: MIMAFAP/W/Q-01000
Descrizione: Utilizzato per sigillare i giunti e le aperture ed effettuare riparazioni provvisorie. Può essere modellato a mano come il mastice. Per utilizzo a tem...
UOM: 1 * 1 kg
Codice catalogo: (ILMV8995G-15)
Fornitore: Welch by Gardner Denver
Codice articolo fornitore: 8995G-15
Codice articolo locale: ILMV8995G-15
Descrizione: This double distilled synthetic hydrocarbon oil designed for excellent resistance when pumping corrosive gases or vapors. A synthetic base stock that ...
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (24492.136)
Fornitore: M & I MATERIALS LTD
Codice articolo fornitore: FAP/G/NV-00025
Codice articolo locale: MIMAFAP/G/NV-00025
Descrizione: Apiezon N Grease exhibits extremely low vapour pressures at ambient temperatures, 6×10-10 torr at 20 °C, which are further improved by redu...
UOM: 1 * 25 g
Codice catalogo: (ILMV1407K-11)
Fornitore: Welch by Gardner Denver
Codice articolo fornitore: 1407K-11
Codice articolo locale: ILMV1407K-11
Descrizione: A specially fractionated oil for DuoSeal® belt-driven pumps is designed to ensure the highest vacuum performance. The oil is tested to high vacuum lev...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PERCN8122004)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N8122004
Codice articolo locale: PERCN8122004
Descrizione: Oil for leybold roughing pump
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (DOWC23900246)
Fornitore: DOW CORNING
Codice articolo fornitore: 23900246
Codice articolo locale: DOWC23900246
Descrizione: Molykote® High-Vacuum grease features a stiff, non-melting silicone formula that helps to seal and lubricate chemical processing equipment. Suitable f...
UOM: 1 * 50 g
Codice catalogo: (291-0039)
Fornitore: DOW CORNING
Codice articolo fornitore: 636082B
Codice articolo locale: DOWC636082B
Descrizione: Light grey, translucent, non melting silicone. Serviceable from –40 to +260 °C.
UOM: 1 * 50 g
MSDS
Codice catalogo: (PERC09923492)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: 09923492
Codice articolo locale: PERC09923492
Descrizione: Vacuum pump oil, Edwards 45
UOM: 1 * 1 L
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom