Stampa…
Hai cercato: Transilluminatori a luce blu
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Transilluminatori a luce blu, utilizzati spesso in alternativa ai transilluminatori UV quando l'utente desidera utilizzare coloranti sicuri al posto d...
Codice catalogo: (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Fornitore: Syngene (a division of the Synoptics group)
Codice articolo fornitore: GX-ULTRABRIGHT
Codice articolo locale: SYNOGX-ULTRABRIGHT
Descrizione: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SYNOGEULTRASLIMLED)
Fornitore: Syngene (a division of the Synoptics group)
Codice articolo fornitore: GEULTRASLIMLED
Codice articolo locale: SYNOGEULTRASLIMLED
Descrizione: UltraSlim-LED transilluminators for superior gel illumination.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: Visi-Blue™ transilluminators are designed for use with SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP and other 460 to 470 nm blue excitation samples.
Codice catalogo: (733-2005)
Fornitore: EDVOTEK EUROPE LTD
Codice articolo fornitore: 557
Codice articolo locale: EDVO557
Descrizione: The TruBlu™ blue light transilluminator is ideal for viewing DNA gels stained with SYBR® Safe, thus eliminating the need for UV light or ethidium brom...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom