Stampa…
Hai cercato: Bagni con circolatori integrati
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Bagni termostatati in acciaio inox con, a scelta, controller per temperatura Advanced Programmable o Advanced Digital. Entrambi offrono una navigazion...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: The DYNEO™ DD heating circulators are available in several bath combinations, with varying bath sizes. DYNEO is designed for internal as well as exter...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: MAGIO™ funziona con un range di temperatura da 20 a +300 °C e potenza termica fino a 3 kW. Con la loro potente pompa di pressione/aspirazione, le unit...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I termostati a circolazione da laboratorio CORIO™, potenti e robusti, forniscono temperatura esatta, precisione assoluta e un ampio range di temperatu...
Codice catalogo: (461-1219)
Fornitore: LAUDA
Codice articolo fornitore: L001489
Codice articolo locale: LAUDL001489
Descrizione: La gamma Proline Edition X di termostati riscaldanti è caratterizzata da un ampio range di temperatura, alta potenza di raffreddamento e ris...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom