Stampa…
Hai cercato: Bagni ad aqua senza agitazione
32  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Unstirred water baths with double walled, stainless steel (inner) and coated steel sheet (outer) housing. All baths except the 2 litre models feature ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Realizzato in acciaio inossidabile o policarbonato. Ideale per l'uso con termostati ad immersione VWR®. Per usi dove la durabilità dell'acciaio inossi...
Promo
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Bagno, CORIO™, B5, Acciaio inossidabile, Capacità: 3,5 - 5 L, Range di temp.: ≤150 °C, Bagno L×P×A: 150×300×150 mm, L×P×A: 220×370×200 mm
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: Gamma di bagni ad acqua digitali senza agitazione con possibilità di scelta tra modelli di capacità da 5 a 18 L. Tutte le unità sono dotate di va...
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: Gamma di bagni ad acqua digitali senza agitazione di alta qualità con possibilità di scelta tra modelli di capacità da 2 a 34 l e un bagno doppio...
Codice catalogo: (442-0814)
Fornitore: 2MAG
Codice articolo fornitore: 40950
Codice articolo locale: TMAG40950
Descrizione: Stainless steel mixBATH, durable, robust, is suitable for MIXdrive 6/15/60 as well as MIXdrive 1/1 eco/1 XS, fitting for immersion thermostats (heatin...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: Le vasche Premium in acciaio inox resistono alla corrosione per lunga durata in ambienti impegnativi. Disponibili in cinque formati (5, 12, 18, 26 e 3...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: PURA stainless steel water baths are functional and reliable for everyday operations due to their high material and component quality. The easy to use...
Codice catalogo: (JULA9461701)
Fornitore: Julabo GmbH
Codice articolo fornitore: 9461701
Codice articolo locale: JULA9461701
Descrizione: Open bath circulator with high quality bath tanks made of transparent plastic or stainless steel.
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: Gamma di bagni ad acqua digitali senza agitazione con possibilità di scelta tra modelli di capacità da 5 a 26 L. Tutte le unità sono dotate di va...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Bagno, CORIO™, BT27, Capacità: 20 - 27 L, Range di temp.: ≤100 °C, Bagno L×P×A: 300×350×200 mm
Fornitore: LAUDA
Descrizione: Simple to operate water baths. Working temperature range is 25 to 100 °C.
Fornitore: IKA
Descrizione: Bagno, IB R 20 eco, PC, Capacità: 20 L, Range di temp.: ≤100 °C, Bagno L×P×A: 504×317×151 mm, L×P×A: 552×365×167 mm
Fornitore: LAUDA
Descrizione: Vasche in acciaio inox isolati utilizzabili a temperature fino a 200 °C. La camicia esterna è realizzata in acciaio inox verniciato a polvere. Tutte l...
Codice catalogo: (IKAA20016334)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 20016334
Codice articolo locale: IKAA20016334
Descrizione: Compact and ergonomic heating safety bath for all tempering media.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (IKAA20016337)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 20016337
Codice articolo locale: IKAA20016337
Descrizione: HB Eco is a compact and ergonomic heating bath.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom