  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
elettroporatori
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/90/18945190.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Seleziona per:
Fornitore:  Harvard Apparatus
Descrizione:   Il sistema HT (High Throughput) da 25 o 96 pozzetti è progettato per la processazione rapida di campioni multipli. Tra le applicazioni è compresa la t...
Fornitore:  Harvard Apparatus
Descrizione:   Il sistema Gemini X² è progettato per i ricercatori che necessitano della massima versatilità negli esperimenti. In un'unica configurazione semplice, ...
Fornitore:  Harvard Apparatus
Descrizione:   Sistema di elettroporazione, Monitor per elettroporazione, BTX, Enhancer 3000, Con: modulo di interfaccia, sonda VIP 3000 e cavi
Fornitore:  Harvard Apparatus
Descrizione:   L'ECM® 399 è un sistema per elettroporazione a onde a decadimento esponenziale progettato in modo specifico (nella modalità ad alto voltaggio) per for...
Fornitore:  Harvard Apparatus
Descrizione:   Il sistema Gemini SC² è fondamentale per ricercatori che si occupano dell'elettroporazione di cellule in sospensione. In un'unica configurazione sempl...
Fornitore:  Harvard Apparatus
Descrizione:   Sistema di elettroporazione, BTX, AgilePulse™ in vivo (intra-muscular), Con: AgilePulse™ IM pulse generator, parallel needle array handle, 6×10mm needle array 6 mm gap (3 each), 4×5 mm needle array 4 mm gap (3 each), cables and manual
Fornitore:  Harvard Apparatus
Codice articolo fornitore:: 47-0200N
Codice articolo locale:: BTXI47-0200N
Descrizione:   [EN]SYSTEM ELECTROPORATION AGILEPULSE MA 1 * 1 pezzi
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  EPPENDORF
Descrizione:   Il multiporatore è stato progettato per l'elettroporazione di cellule eucariotiche. Le applicazioni comprendono la trasfezione di linee cellulari anim...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo