  • Parametri
    • Articoli in magazzino (3)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Agitatori ad asta meccanici
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  IKA
Codice articolo fornitore: 3593000
Codice articolo locale: IKAA3593000
Descrizione:   Design ergonomico robusto e snello con display digitale.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  IKA
Descrizione:   Agitatore da laboratorio, con controllo meccanico, estremamente potente per applicazioni ad alta viscosità di quantità fino a 200 l. L'unità ha un des...
Fornitore:  IKA
Descrizione:   Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Fornitore:  IKA
Descrizione:   Agitatore da laboratorio potente per applicazioni ad alta viscosità di quantità fino a 80 l. Le unità hanno un design robusto ed ergonomico, con ...
Fornitore:  STUART SCIENTIFIC
Descrizione:   Gamma di silenziosi agitatori ad asta per tutte le esigenze di laboratorio.
Codice catalogo: (441-1101)
Fornitore:  HEIDOLPH
Codice articolo fornitore: 501-11000-00
Codice articolo locale: HEID501-11000-00
Descrizione:   Agitatore ad asta per requisiti di base; l'unità presenta grandi manopole di controllo e pratiche impostazioni analogiche della velocità. L'asta conse...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione:   General purpose basic laboratory overhead stirrer, ideal for stirring low to medium viscosity materials. The analogue unit has a chrome-plated stainle...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 7  di 7
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI