  • Parametri
    • Articoli in magazzino (14)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Agitatori ad asta elettronici
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Agitatori da laboratorio, ideali per attività di agitazione semplici, adatti per quantità fino a 25 l (VOS 40 digitale) o per attività di agitazi...
Codice catalogo: (441-0017)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI441-0017
Descrizione:   Questo agitatore ad asta silenzioso ed economico è adatto per semplice miscelazione in laboratorio e applicazioni quali la lavorazione dei terreni con...
UOM:  1 * 1 pezzi
Non più disponibile
Fornitore:  IKA LTD
Descrizione:   Agitatori da laboratorio, progettati per attività di agitazione semplici, per quantità fino a 15 o 25 l (EUROSTAR 20 digital ed EUROSTAR 40 digit...
Fornitore:  IKA
Descrizione:   Agitatori di laboratorio potenti per quantità fino a 40 o 100 l (HO). Unità di regolare automaticamente la velocità attraverso la tecnologia a micropr...
Fornitore:  IKA
Descrizione:   Agitatori da laboratorio estremamente potenti per applicazioni ad alta viscosità e agitazione intensiva di quantità fino a 100 l (H₂O). Le unità ...
Fornitore:  IKA
Codice articolo fornitore: 25001990
Codice articolo locale: IKAA25001990
Descrizione:   This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VELP SCIENTIFIC
Descrizione:   Gamma di agitatori ad asta con regolazione elettronica, dotati di sistemi di sicurezza avanzati.
Fornitore:  HEIDOLPH
Descrizione:   Potenti agitatori elettronici caratterizzati da funzionamento ad avvio graduale per prevenire fuoriuscite e schizzi di terreni. La velocità aumenta le...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 11
  1  2  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI