Stampa…
Hai cercato: Asciugamani in carta
21  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric (100% recycled fibres).
Codice catalogo: (KIMB6687)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 6687
Codice articolo locale: KIMB6687
Descrizione: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 Roll
Codice catalogo: (115-2168)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 6604
Codice articolo locale: KIMB6604
Descrizione: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric.
UOM: 1 * 190 pezzi
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: These hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric. In combination with the SLIMROLL* dispenser they are ideal for use in high f...
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: Asciugamani monouso prodotti in AIRFLEX*, un tessuto non-tessuto voluminoso, 2 o 3 veli.
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric, safe for food use and supplied in cost-saving ‘compressed’...
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: Disposable hand towels made from AIRFLEX* (a voluminous, textile-like fabric).
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and supplied in cost-saving ‘compressed’ packs (with 18% mo...
Codice catalogo: (KIMB6781)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 6781
Codice articolo locale: KIMB6781
Descrizione: Kleenex® Ultra™ Slimroll™ is the most gentle rolled hand towel perfect for elevated care in premium washrooms. Slimroll™ hand towel pairs with our com...
UOM: 1 * 6 Roll
Codice catalogo: (KIMB6692)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 6692
Codice articolo locale: KIMB6692
Descrizione: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 Roll
Codice catalogo: (KIMB5856)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 5856
Codice articolo locale: KIMB5856
Descrizione: Asciugamani monouso prodotti in AiRFLEX* (un tessuto non-tessuto voluminoso).
UOM: 1 * 1.760 pezzi
Codice catalogo: (KIMB6617)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 6617
Codice articolo locale: KIMB6617
Descrizione: Designed to help you support washroom hygiene standards in high frequency environments without compromising on quality and value.
UOM: 1 * 5.100 pezzi
Fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Descrizione: Salviette in cotone.
Fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Descrizione: Asciugamani monouso in cellulosa. Singolo, 2 o 3 veli.
Codice catalogo: (ZVGA15402-05)
Fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Codice articolo fornitore: 15402-05
Codice articolo locale: ZVGA15402-05
Descrizione: These skin-friendly paper towels are ideal for use in office environments, educational facilities and workshops. The highly absorbent towels dry hands...
UOM: 1 * 5.000 pezzi
Codice catalogo: (ZVGA15301-04)
Fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Codice articolo fornitore: 15301-04
Codice articolo locale: ZVGA15301-04
Descrizione: These 1 ply towels dry hands quickly and reliably. Ideal for use in washrooms with high frequencies: municipal facilities, restaurants, medical enviro...
UOM: 1 * 2.400 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom