Stampa…
Hai cercato: Fazzolettini per il viso
6  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (115-0600)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-0600
Descrizione: Salviette per il viso a due veli in 100% cellulosa.
UOM: 1 * 150 pezzi
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: Salviette ultra morbide 2 veli, in dispenser a cubo per l'erogazione di veline singole.
Codice catalogo: (KIMB8837)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 8837
Codice articolo locale: KIMB8837
Descrizione: Facial tissue, SCOTT®, Strato: 2, bianco, L×L: 186×216 mm, 100 fogli per scatola, 21 scatole per confezione
UOM: 1 * 2.100 pezzi
Codice catalogo: (KIMB1126)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 1126
Codice articolo locale: KIMB1126
Descrizione: These soft hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and conveniently supplied in a stylish, splash-resistant pop-up box to k...
UOM: 1 * 70 pezzi
Codice catalogo: (ZVGA16515)
Fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Codice articolo fornitore: 16515
Codice articolo locale: ZVGA16515
Descrizione: These double-layered laboratory and facial tissues from zetBox® are highly absorbent and ultra-soft. Perfect for sensitive application areas.
UOM: 1 * 4.500 pezzi
Codice catalogo: (115-1723)
Fornitore: Essity
Codice articolo fornitore: 140280
Codice articolo locale: SCAA140280
Descrizione: Salviette per il viso Premium, 2 veli, in pura cellulosa.
UOM: 1 * 3.000 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom