Stampa…
Hai cercato: Panni preimbevuti
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (115-2422)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-2422
Descrizione: These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (115-0128)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-0128
Descrizione: These non woven wipes are constructed from 100% polypropylene and are moistened with a blend of pure, reagent grade 70% isopropyl alcohol and 30% reag...
UOM: 1 * 100 pezzi
MSDS
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: Prodotti in polipropilene zigrinato impregnato, i panni WYPALL* senza acqua sono particolarmente indicati e formulati per la pulizia di utensili e mac...
Codice catalogo: (111-1952)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 105
Codice articolo locale: MMMA105
Descrizione: The 105 face seal cleaner is an individually wrapped wipe for cleaning and freshening the face piece without damaging it.
UOM: 1 * 40 pezzi
Codice catalogo: (115-1997)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 7762
Codice articolo locale: KIMB7762
Descrizione: Questo sistema di pulizia a umido ricaricabile è l'alternativa ideale all'uso di flaconi spray o cestelli aperti; l'utilizzo in combinazione con uno s...
UOM: 1 * 6 Roll
Fornitore: Deb-STOKO
Descrizione: Tough, extra large wipes impregnated with a mild ester solvent-based liquid formula for highly effective removal of paints, inks, resins, adhesives an...
Codice catalogo: (115-2569)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: GPW50
Codice articolo locale: TEXWGPW50
Descrizione: IPA Wipers are saturated with isopropyl alcohol and are ideal for most general cleaning applications.
UOM: 1 * 500 pezzi
Codice catalogo: (115-1473)
Fornitore: Deb-STOKO
Codice articolo fornitore: 23122
Codice articolo locale: EVON23122
Descrizione: These polypropylene wipes are moistened with a cleansing solution that is ideal for fast cleansing and pre-cleansing after contact with heavy-duty con...
UOM: 1 * 4 pezzi
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Questi morbidi panni multiuso in polipropilene sono presaturati con alcool isopropilico semiconduttore al 70% che è stato filtrato a 0,2 µm e diluito ...
Codice catalogo: (129-0248)
Fornitore: MICRONOVA
Codice articolo fornitore: SSW6-01IR
Codice articolo locale: MICRSSW6-01IR
Descrizione: I panni SilSat risolvono il problema posto dall'utilizzo di lubrificanti in un'applicazione controllata proponendo silicone di alta qualità su un pann...
UOM: 1 * 192 pezzi
MSDS
Fornitore: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Descrizione: These heavyweight polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 96% IPA and 4% DIW. They are ideal for general and manufacturing applications, as w...
Codice catalogo: (EPTA6-LS7030-PC-24)
Fornitore: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Codice articolo fornitore: 6-LS7030-PC-24
Codice articolo locale: EPTA6-LS7030-PC-24
Descrizione: These polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 70% IPA and 30% DIW. They are ideal for general and maintenance applications, as well as for in...
UOM: 1 * 27 Sacchi
Codice catalogo: (EPTA6-LS964-685)
Fornitore: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Codice articolo fornitore: 6-LS964-685
Codice articolo locale: EPTA6-LS964-685
Descrizione: These polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 96% IPA and 4% DIW. They are ideal for general and manufacturing applications, as well as for i...
UOM: 1 * 1.200 pezzi
MSDS
Fornitore: Essity
Descrizione: Pre-moistened wipes made from a viscose and polyester mix. The single ply wipes are tough on grease and dirt but gentle enough on skin to use several ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom