Stampa…
Hai cercato: Panni in carta per operazioni delicate
12  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Carta assorbente, ideale per pulire e asciugare contenitori, provette, piastre per microscopi, flaconi e altri articoli in vetro.
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: I panni KIMTECH* sono resistenti e realizzati in HYDROKNIT®. Sono delicati sulla pelle e adatti per attività di pulizia in ambienti sterili.
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: Questi panni di precisione sono stati specificamente progettati per la pulizia di superfici delicate, ad esempio lenti, diapositive e strumenti ottici...
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: Asciugamani uniformemente rinforzati di lunga durata per lavori impegnativi. Possono essere utilizzati in applicazioni da medie a pesanti.
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: I panni KIMTECH PREP* sono prodotti in non tessuto ideali per i processi di pulizia a secco di vetro e altri materiali. Sono anche adatti alle applica...
Codice catalogo: (KIMB21905-026)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 21905-026
Codice articolo locale: KIMB21905-026
Descrizione: These light-duty wipes can handle a variety of delicate tasks and easily wipe up liquid and dust.
UOM: 1 * 17.160 pezzi
Codice catalogo: (115-0370)
Fornitore: CONTEC
Codice articolo fornitore: AC12165
Codice articolo locale: CONTAC12165
Descrizione: Sontara AC is a white non woven creped wipe made with 55% special cellulose and 45% polyester.
UOM: 1 * 250 pezzi
Codice catalogo: (CONTMP1213BG)
Fornitore: CONTEC
Codice articolo fornitore: MP1213BG
Codice articolo locale: CONTMP1213BG
Descrizione: These wipes made from creped spunlaced polyester/cellulose fabric offer outstanding strength and sorbency. Ideal for the removal of thick liquids, gre...
UOM: 1 * 900 pezzi
Codice catalogo: (PGIN74236)
Fornitore: PGI NONWOVEN
Codice articolo fornitore: 74236
Codice articolo locale: PGIN74236
Descrizione: These wipes are specially designed to swiftly and cleanly remove contaminants prior to painting. This I-Tack range contains a water-based tackifier an...
UOM: 1 * 400 pezzi
Codice catalogo: (KIMB7432)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 7432
Codice articolo locale: KIMB7432
Descrizione: Kleenex® Wipes are ideal in busy healthcare environments. Available in a handy, portable POP-UP box, these wipes are soft, yet strong and can be used ...
UOM: 1 * 80 pezzi
Codice catalogo: (115-1556)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 7642
Codice articolo locale: KIMB7642
Descrizione: These soft and flexible wipes have a non woven open structure that is ideal for the removal of excess sealant prior to industrial painting or coating ...
UOM: 1 * 500 pezzi
Codice catalogo: (SCAA190578)
Fornitore: Essity
Codice articolo fornitore: 190578
Codice articolo locale: SCAA190578
Descrizione: This extremely low lint cloth with anti-static properties is ideal for use with solvents when cleaning smooth surfaces. Made from 100% PP.
UOM: 1 * 400 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom