Stampa…
Hai cercato: Panni in carta per usi generali
51  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"51"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These bleached, spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Codice catalogo: (115-2417)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-2417
Descrizione: These very soft wipes, made from a spunlace fabric, consisting of 60% viscose and 40% polyester, are ideal for sensitive surfaces and light duty clean...
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These spunlace apertured wipes, made from 51% wood pulp and 49% polyester, are slightly abrasive on one side and soft on the other.
Promo
Codice catalogo: (115-2418)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-2418
Descrizione: These melt-blown wipes, made from 100% PP, have a very high absorption capacity.
UOM: 1 * 1 Roll
Fornitore: PGI NONWOVEN
Descrizione: These semi-reusable wipes are perfectly suited for precision cleaning and critical wiping tasks across a range of industries. Thanks to their composit...
Codice catalogo: (KIMB7334)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 7334
Codice articolo locale: KIMB7334
Descrizione: WypAll® wiping paper products are designed for the specific environments where they will be used, to deliver on your wiping task, every time.
UOM: 1 * 24 Roll
Fornitore: PGI NONWOVEN
Descrizione: Microfibre Light cloths provide the same superior cleaning performance as traditional woven microfibre cloths without the risk of cross contamination....
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: I panni WYPALL* L40 assorbono facilmente fuoriuscite e perdite di grandi entità e sono pertanto ideali per le attività di pulizia e manutenzione indus...
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: The WypAll® X80 Range has been specially designed for heavy-duty, rough surface wiping, where strength and bulk are key requirements. WypAll® X80 clot...
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: These single-use wipes, made from two ply AIRFLEX* material, are ideal for multipurpose cleaning and medium duty wiping tasks such as polishing glass,...
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: I panni in carta monouso a elevata capacità sono ottimi per contenere perdite di grande entità. Sono inoltre ideali per la pulizia di parti e strument...
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: Panni in materiale Airflex® a 1 strato adatti a pulizie leggere e assorbimento di piccole quantità di liquidi. Particolarmente adatti per il settore i...
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: Compact disposable paper wipes are 1-ply and designed for light-duty wiping in areas such as food preparation and service surfaces.
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: These single use wipes made from single ply AIRFLEX* material are ideal for multipurpose cleaning and medium duty wiping tasks such as polishing glass...
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: These single use wipes made from three ply AIRFLEX* material are ideal for superior cleaning and heavy duty wiping tasks such as soaking up industrial...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom