Stampa…
Hai cercato: Essiccatori in plastica
15  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (467-3120)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 5311-0250
Codice articolo locale: NALG5311-0250
Descrizione: In PC trasparente, infrangibile e leggero. Adatto per applicazioni con o senza vuoto. Con ampia base per una maggiore stabilità. Compatibili con tubi ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (467-0021)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 5315-0150
Codice articolo locale: NALG5315-0150
Descrizione: Ideali per processi di essiccazione. Coperchio in PV trasparente e robusto, con bordo incassato. Base in PP blu di lunga durata.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Coperchio in PC trasparente e base blu in PP, con o senza rubinetto in PTFE. Compatibili con tubi da vuoto con DI 6,4 mm (¼”), utilizzabili con tutti ...
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Degas liquids quickly and easily in the laboratory or classroom with this small plastic vacuum desiccator. These strong, shatterproof units provide dr...
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Desiccators with white PP base and clear PC domed lid with large ribbed knob. Desiccant can be placed on or under the PP plate.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Copertura in policarbonato trasparente e base in polipropilene. Lo speciale stopper scanalato assicura che l'aria sia re-inserita molto lentamente evi...
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: These compact, high-quality vacuum desiccators in clear or amber (UV blocking) polycarbonate maintain a vacuum and stay gas-tight allowing reliable dr...
Fornitore: Brand
Descrizione: Dessicators with polycarbonate lid, PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobut...
Codice catalogo: (VITL326294)
Fornitore: VITLAB
Codice articolo fornitore: 326294
Codice articolo locale: VITL326294
Descrizione: Ideal dessicators for use in educational laboratories.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAF420290001)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F420290001
Codice articolo locale: BELAF420290001
Descrizione: Clear polycarbonate desiccator with large storage space, portable and easy to use. Two gas ports accept tubing (inner Ø 6,35 mm) and have easy turning...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (467-2245)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F410990000
Codice articolo locale: BELAF410990000
Descrizione: Desiccators with top made of clear polycarbonate, for easy viewing of contents, and white polypropylene bottom. The small size of this desiccator allo...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAF420290000)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F420290000
Codice articolo locale: BELAF420290000
Descrizione: This domed desiccator provides a spacious interior for large, moisture sensitive materials. Laboratory grade polycarbonate provides a clear, unobstruc...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAF420430000)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F420430000
Codice articolo locale: BELAF420430000
Descrizione: Ideal for vacuum drying, degassing and teaching demonstrations, this vacuum chamber can withstand a full vacuum at room temperature.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SciLabware
Descrizione: Transparent polycarbonate lid and base.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Vacuum chamber systems include a transparent jar and neoprene gasketed vacuum plate with a tubing adapter that fits 6,4 mm Int.Ø tubing. Jars are avai...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom