Stampa…
Hai cercato: Sterili
23  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (115-0033)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-0033
Descrizione: Queste salviette per camere bianche sono realizzate in poliestere e cellulosa.
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (115-1724)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-1724
Descrizione: Questi panni in doppio tessuto di poliestere con bordi a taglio netto vengono lavati in camere bianche di classe ISO 4 per ridurre al minimo la contam...
UOM: 1 * 300 pezzi
Fornitore: CONTEC
Descrizione: These wipes are manufactured from high quality 100% knitted polyester fabric with sealed edges. The polyester fabric offers the widest range of solven...
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Tessuto misto di poliestere/cellulosa non tessuto e interlacciato ad acqua. Ideali per la pulizia dei prodotti prima dell'introduzione in clean room.
Fornitore: CONTEC
Descrizione: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges.
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Due strati di tessuto di poliestere in maglia sono laminati insieme per ottenere un panno di lunga durata con una capacità di assorbimento più che dop...
Fornitore: CONTEC
Descrizione: These non pyrogenic LE wipes are the first sterile non woven wiping products designed for the pharmaceutical, medical device and biotech industries. M...
Codice catalogo: (115-0439)
Fornitore: CONTEC
Codice articolo fornitore: 492226-942
Codice articolo locale: CONT492226-942
Descrizione: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges and increased sorbency.
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: Texwipe
Descrizione: SterileWipe™ HS II is a non woven cellulose/polyester-blend wipe offering both durability and absorbency. It is an excellent general purpose sterile w...
Codice catalogo: (115-0595)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX3423
Codice articolo locale: TEXWTX3423
Descrizione: Sterile TexTra™ è un panno a singolo velo in poliestere a filamento continuo al 100% che offre un'alta capacità di assorbimento in una superficie ampi...
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (TEXWTX3410)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX3410
Codice articolo locale: TEXWTX3410
Descrizione: This non woven 55% cellulose/45% polyester blend wipe is an excellent general-purpose sterile wipe in areas where economy and cleanliness are of criti...
UOM: 1 * 1.500 pezzi
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Vertex® wipes are the cleanest, most consistent, and most rigorously quality tested cleanroom wipes.
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Revolve™ sustainable wipes are made for the cleanroom industry and are composed of 100% upcycled polyester material with a sealed edge, processed on T...
Materiali sostenibili
Riduzione degli sprechi
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Appropriati per l'utilizzo in ambienti asettici dei settori farmaceutico, dei dispositivi medicali, biomedico e biotecnologico. Realizzati al 100% in ...
Codice catalogo: (115-1893)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX3424
Codice articolo locale: TEXWTX3424
Descrizione: Cut-edge polyester single ply wipe that is ideal for floor cleaning and for applying cleaning solutions and disinfectants on floors.
UOM: 1 * 340 pezzi
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Questi panni a singolo velo con bordo sigillato in poliestere spesso offrono la stessa capacità di assorbimento dei panni a due veli. Possono essere s...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom