Stampa…
Hai cercato: Preimbevuti
46  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (115-0034)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-0034
Descrizione: Questi panni in tessuto non tessuto, 45% poliestere e 55% cellulosa, sono progettati per le operazioni di pulizia di banchi a flusso laminare, superfi...
UOM: 1 * 75 pezzi
MSDS
Fornitore: CONTEC
Descrizione: These heat seal wipes are made from filament polyester that is laser cut to bond the fibres at the edges of the wipes. This creates a very clean, non ...
Promo
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Meltblown polypropylene wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Fornitore: CONTEC
Descrizione: I panni SATWipes sono realizzati in tessuto non tessuto di poliestere puro attorcigliato idraulicamente per creare un panno morbido, resistente e puli...
Fornitore: CONTEC
Descrizione: SATWIPES® Sigma™ consists of a perforated roll of saturated wipes which are dispensed through a center-pull canister. The wipes are made of 55% cellul...
Codice catalogo: (115-2782)
Fornitore: CONTEC
Codice articolo fornitore: PSC20005-BPR
Codice articolo locale: CONTPSC20005-BPR
Descrizione: These PROSAT® Sterile™ Theta™ wipes are manufactured from a lightweight hydroentangled cellulose/polyester and saturated with a solution of 70% USP gr...
UOM: 1 * 1.400 pezzi
Fornitore: CONTEC
Descrizione: These low endotoxin wipes are made from 100% knitted polyester and pre-saturated with a blend of 70% USP-Grade IPA and 30% water for injecti...
Fornitore: CONTEC
Descrizione: These non woven PP wipes are saturated with 70% denatured ethyl alcohol and 30% deionised water.
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Panni in tessuto di poliestere, preimbevuti, realizzati in materiale Polynit Heatseal. I panni sono preimbevuti di IPA al 70% e acqua deionizzata al 3...
Promo
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Recycled 100% knitted polyester cleanroom wipes, providing a sustainability story in a single-use world.
New Product
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Slide 'n seal bag is a resealable bag that allows easy dispensing of PROSAT® polywipe-C pre-saturated wipes. The plastic piece glides across the top o...
Fornitore: CONTEC
Descrizione: The Polywipe-C Heatseal wipe is made from filament polyester and pre-saturated with 70% IPA and 30% DI water.
Promo
Codice catalogo: (115-0911)
Fornitore: CONTEC
Codice articolo fornitore: PS-SI
Codice articolo locale: CONTPS-SI
Descrizione: This durable wipe is made from 100% non woven polyester fibers, hydroentagled into an extremely soft, clean, and strong fabric which is very low in bo...
UOM: 1 * 1.500 pezzi
Codice catalogo: (115-2781)
Fornitore: CONTEC
Codice articolo fornitore: PSC20002-BPR
Codice articolo locale: CONTPSC20002-BPR
Descrizione: Cellulose/polyester nonwoven wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water
UOM: 1 * 1.200 pezzi
Codice catalogo: (CONTSWC10004)
Fornitore: CONTEC
Codice articolo fornitore: SWC10004
Codice articolo locale: CONTSWC10004
Descrizione: Presaturated wipes can offer many benefits over bottled alcohol and dry wipes for cleanroom use. Contec’s sterile SATWIPES Theta with 70% denatured et...
UOM: 1 * 800 pezzi
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Non woven wipes pre-saturated with acetone or isopropanol.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom