Stampa…
Hai cercato: Secco
100  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"100"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Panno assorbente in tessuto non tessuto per l'uso in camere bianche ISO 5 - 6.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cleanroom wipes, dry, VWR® B'Wipes, B'Wipes, serie 6000, Poliestere, bianco, Classe di clean room: 1/ISO 3, L×L: 230×230 mm, Sovrapposti, 2×50
Codice catalogo: (115-1902)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: BASA123142
Descrizione: Panno in poliestere con bordi sigillati per l'uso in camere bianche ISO 3.
UOM: 1 * 150 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Panno in poliestere per l'uso in camere bianche ISO 4.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Panno in poliestere con bordi sigillati per l'uso in camere bianche ISO 3.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Progettato per la pulizia di banchi a flusso laminare, superfici di camere bianche, articoli in quarzo e apparecchiature di processo generali. Adatto ...
Codice catalogo: (115-1830)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: BASA124119
Descrizione: Panno in poliestere a doppio velo con bordi sigillati per l'uso in camere bianche ISO 5.
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Panno in microfibra con bordi sigillati per l'uso in camere bianche ISO 3.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency. The wipe's size is perfe...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Perfetti per la pulizia di superfici ruvide, abrasive o irregolari, ma sufficientemente morbidi per superfici delicate. Per applicazioni farmaceutiche...
MSDS Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Ideali per pulire superfici ruvide o irregolari, ma sufficientemente morbidi per l'uso su superfici delicate. Utilizzare questi panni completamente in...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
Codice catalogo: (115-2502)
Fornitore: PGI NONWOVEN
Codice articolo fornitore: 74607
Codice articolo locale: PGIN74607
Descrizione: These wipes are ideal for use in critical production processes, such as semi-conductors, pharmaceuticals, biotechnology and all other environments whe...
UOM: 1 * 1.200 pezzi
Codice catalogo: (115-0445)
Fornitore: CONTEC
Codice articolo fornitore: 495352-853
Codice articolo locale: CONT495352-853
Descrizione: Al 100% in poliestere a filamento continuo non lavato di alta qualità.
UOM: 1 * 150 pezzi
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Quiltec I wipes offer the highest sorptive capacity of any sealed edge wipe available. They are manufactured using two layers of knitted polyester fab...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 100
no targeter for Bottom