Stampa…
Hai cercato: Panni e asciugamani monouso
115  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"115"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These bleached, spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Salviette ideali per la pulizia di lenti ottiche, ad es. obiettivi, binocoli, lenti di ingrandimento, occhiali da vista e filamenti di fibra ottica.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These spunlace apertured wipes, made from 51% wood pulp and 49% polyester, are slightly abrasive on one side and soft on the other.
Promo
Codice catalogo: (115-2422)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-2422
Descrizione: These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (115-0128)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-0128
Descrizione: These non woven wipes are constructed from 100% polypropylene and are moistened with a blend of pure, reagent grade 70% isopropyl alcohol and 30% reag...
UOM: 1 * 100 pezzi
MSDS
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Carta assorbente, ideale per pulire e asciugare contenitori, provette, piastre per microscopi, flaconi e altri articoli in vetro.
Codice catalogo: (115-2418)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-2418
Descrizione: These melt-blown wipes, made from 100% PP, have a very high absorption capacity.
UOM: 1 * 1 Roll
Codice catalogo: (115-0600)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-0600
Descrizione: Salviette per il viso a due veli in 100% cellulosa.
UOM: 1 * 150 pezzi
Codice catalogo: (115-2417)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-2417
Descrizione: These very soft wipes, made from a spunlace fabric, consisting of 60% viscose and 40% polyester, are ideal for sensitive surfaces and light duty clean...
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: Salviette ultra morbide 2 veli, in dispenser a cubo per l'erogazione di veline singole.
Codice catalogo: (KIMB8837)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 8837
Codice articolo locale: KIMB8837
Descrizione: Facial tissue, SCOTT®, Strato: 2, bianco, L×L: 186×216 mm, 100 fogli per scatola, 21 scatole per confezione
UOM: 1 * 2.100 pezzi
Codice catalogo: (KIMB1126)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 1126
Codice articolo locale: KIMB1126
Descrizione: These soft hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and conveniently supplied in a stylish, splash-resistant pop-up box to k...
UOM: 1 * 70 pezzi
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric (100% recycled fibres).
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Descrizione: These single-use wipes, made from two ply AIRFLEX* material, are ideal for multipurpose cleaning and medium duty wiping tasks such as polishing glass,...
Codice catalogo: (KIMB6687)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 6687
Codice articolo locale: KIMB6687
Descrizione: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 Roll
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 115
no targeter for Bottom