Stampa…
Hai cercato: Copridita
4  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (112-1154)
Fornitore: Honeywell Safety
Codice articolo fornitore: 135LNR/L
Codice articolo locale: NORH135LNR/L
Descrizione: Copridita in niltrile comodo ed elastico con proprietà antistatiche. Ideali per applicazioni in camera bianca, industrie farmaceutiche e montaggio di ...
UOM: 1 * 720 pezzi
Codice catalogo: (BSNC100258)
Fornitore: BASAN
Codice articolo fornitore: 100258
Codice articolo locale: BSNC100258
Descrizione: These disposable, rolled finger cots are made from 100% nitrile, a preferred alternative to the traditional natural rubber latex finger cots. The...
UOM: 1 * 720 pezzi
Codice catalogo: (BSNC5CM/MEDIUM)
Fornitore: BASAN
Codice articolo fornitore: 5CM/MEDIUM
Codice articolo locale: BSNC5CM/MEDIUM
Descrizione: Finger cots made of latex.
UOM: 1 * 720 pezzi
Fornitore: HERENZ, HEINZ GMBH
Descrizione: Fingercots, Lattice, bianco, Non sterili, Non talcati, S
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom