Stampa…
Hai cercato: Infusioni
25  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (612-0192)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4551001
Codice articolo locale: BRAU4551001
Descrizione: Injection and aspiration filter for the prevention of particulate contamination during injection and aspiration of drugs.
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: B. Braun
Descrizione: Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Codice catalogo: (BRAU4099702)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4099702
Codice articolo locale: BRAU4099702
Descrizione: Intrapur Lipid is a 1,2 μm infusion filter for lipid emulsions and all-in-one parenteral nutrition.
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (BRAU4099257)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4099257
Codice articolo locale: BRAU4099257
Descrizione: Infusion filter with bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: B. Braun
Descrizione: Original-Perfusor tubings for use with all syringe pumps inferior to four-bar pressure.
Codice catalogo: (BRAU409100H)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 409100H
Codice articolo locale: BRAU409100H
Descrizione: This capless valve allows for a safe and convenient access during infusion therapy.
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (BRAU4093054)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4093054
Codice articolo locale: BRAU4093054
Descrizione: Extension and connection tubing with small bore.
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (BRAU4099842N)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4099842N
Codice articolo locale: BRAU4099842N
Descrizione: Ready-to-use set with infusion filter.
UOM: 1 * 20 pezzi
Codice catalogo: (BRAU415111)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 415111
Codice articolo locale: BRAU415111
Descrizione: Simplify IV technique by direct insertion into a closed system.
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (720-2571)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4090500
Codice articolo locale: BRAU4090500
Descrizione: Spike per liquidi sterili per flaconi fino a 100 ml
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (BRAU16609C)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 16609C
Codice articolo locale: BRAU16609C
Descrizione: Five-fold tap banks are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, immunosuppress...
UOM: 1 * 40 pezzi
Codice catalogo: (720-2580)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4099354
Codice articolo locale: BRAU4099354
Descrizione: Sterifix Paed is specially designed for the bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: B. Braun
Descrizione: Heidelberger extension tubing for infusion systems.
Fornitore: B. Braun
Descrizione: Sterile stopcock with rotating swivel nut.
Codice catalogo: (BRAU4099303)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4099303
Codice articolo locale: BRAU4099303
Descrizione: Sterifix infusion filter is specially designed for bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (BRAU16615C)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 16615C
Codice articolo locale: BRAU16615C
Descrizione: Drug-Resistant Multi-Tap Systems are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, i...
UOM: 1 * 100 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom