Stampa…
Hai cercato: Sistemi di diagnostica
103  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"103"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: GOLD STANDARD DIAGNOSTICS
Descrizione: This ELISA kit is intended for the qualitative detection of IgA class antibodies to SARS-CoV-2 virus in human serum and plasma for diagnostics of expo...
Fornitore: SURESCREEN
Descrizione: Un test rapido per il rilevamento qualitativo degli anticorpi (IgG e IgM) SARS-CoV-2 nel sangue intero, nel siero o nel plasma. Solo per uso diagnosti...
Fornitore: GOLD STANDARD DIAGNOSTICS
Descrizione: This Real-Time RT-PCR assay is intended for the qualitative detection of SARS-CoV-2 from human nasopharyngeal swabs, eluted directly into deionised wa...
Codice catalogo: (GSDCCVGQ0970)
Fornitore: GOLD STANDARD DIAGNOSTICS
Codice articolo fornitore: CVGQ0970
Codice articolo locale: GSDCCVGQ0970
Descrizione: Immunoassay for the quantitative and qualitative detection of specific IgG-class antibodies to the spike protein of SARS-CoV-2.
UOM: 1 * 96 Tests
Codice catalogo: (GSDCCVAG4080A)
Fornitore: GOLD STANDARD DIAGNOSTICS
Codice articolo fornitore: CVAG4080A
Codice articolo locale: GSDCCVAG4080A
Descrizione: GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag rapid test completes the diagnostic panel of the Gold Standard Diagnostics Group for SARS-CoV-2 diagnostics: ELISA, RT-PCR, ...
UOM: 1 * 20 Tests
Fornitore: GOLD STANDARD DIAGNOSTICS
Descrizione: This RT-PCR assay is a highly sensitive Multiplex Real-Time PCR with CE-IVD marking for the direct qualitative pathogen detection of SARS-CoV-2 genomi...
Codice catalogo: (KNAUA0006AC)
Fornitore: KNAUER
Codice articolo fornitore: A0006AC
Codice articolo locale: KNAUA0006AC
Descrizione: The K-7400S semi-mirco osmometer enables the measurement of osmolality as well as the freezing point of aqueous solutions. The proven technology of fr...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SARSSBK25)
Fornitore: BIOMIRE
Codice articolo fornitore: SARSSBK25
Codice articolo locale: BMRESARSSBK25
Descrizione: Il kit di rilevamento COV-Hygien Xpress fornisce una tecnologia veloce e pronta per l’uso, per rilevare la SARS CoV-2 su tutte le superfici e nei liqu...
UOM: 1 * 25 Assays
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP, translucent.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Capacità: 120 ml, Altezza: 71,8 mm, PP, con tappo a vite giallo, senza spatola, non sterile, Ø est.: 56,0 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Il contenitore per la raccolta delle urine VWR® offre un'alternativa più semplice e veloce per la raccolta delle urine. Questo sistema chiuso aiuta a ...
Codice catalogo: (216-2327)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI216-2327
Descrizione: 24-hour 3 L vacuum urine container with aspiration system for vacuum tubes directly integrated in the screw cap.
UOM: 1 * 30 pezzi
Fornitore: Kova International
Descrizione: Kit per analisi delle urine completo, fino a 1000 determinazioni.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: In PP trasparente con tappo a vite
Fornitore: KARTELL
Descrizione: In polistirene (PS) trasparente con tappi a vite in PE o PP.
Codice catalogo: (BDAM367862)
Fornitore: BD Medical
Codice articolo fornitore: 367862
Codice articolo locale: BDAM367862
Descrizione: These EDTA tubes are used to obtain a whole blood or EDTA plasma sample.
UOM: 1 * 100 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 103
no targeter for Bottom