Stampa…
Hai cercato: Cannule
16  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Descrizione: Sterile needles with safety device for blood collection.
Fornitore: TERUMO
Descrizione: Questo catetere per endovena è disponibile in tre versioni: Diritto (EFTE), con ali (FEP) e con ali e punto di iniezione (FEP).
Fornitore: TERUMO
Descrizione: Versatus cannulaes in three types: Straight, with wings, and with wings and injection port.
Fornitore: B. Braun
Descrizione: Introcan Safety passive shielded cannulae with self-activating protection against needlestick injuries and related infections.
Fornitore: TERUMO
Descrizione: Intravenous catheter, Surflash™, Gauge: G 18, verde, PU, 32 mm
Promo
Fornitore: TERUMO
Descrizione: Surshield prevents needle stick injuries with painless placement.
Codice catalogo: (BRAU4056310N)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4056310N
Codice articolo locale: BRAU4056310N
Descrizione: Venofix sets with puncture needle made of high-quality chromium-nickel steel and a micro-siliconised precision bevel.
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: B. Braun
Descrizione: Vasofix Certo IV catheter with injection port. IV catheter material available in PU and FEP for low-pain, gentle insertion of catheter. Integrated inj...
Codice catalogo: (BRAU4512383)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4512383
Codice articolo locale: BRAU4512383
Descrizione: Epidural anaesthesia needle with Tuohy-type bevel.
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (BRAU4439848)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4439848
Codice articolo locale: BRAU4439848
Descrizione: Straight cannulas for short-term infusions, bolus injections and port irrigation.
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (TERU1SV27EL)
Fornitore: TERUMO
Codice articolo fornitore: 1SV27EL
Codice articolo locale: TERU1SV27EL
Descrizione: The precise needle with ultra-thin design ensures easy penetration and continued access with a single insertion.
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (BRAU4190050)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4190050
Codice articolo locale: BRAU4190050
Descrizione: Aeration cannula maintains a bacteria-retentive venting of noncollapsing plastic containers.
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (SOCO370.30500)
Fornitore: SOCOREX ISBA
Codice articolo fornitore: 370.30500
Codice articolo locale: SOCO370.30500
Descrizione: This spray nozzle cannula fits on Luer-Lock self-refilling syringes.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WHEA851412)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 851412
Codice articolo locale: WHEA851412
Descrizione: Blunt end dispensing cannulas with Luer Lock. Ideal for use with 24 and 96 well microplates.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SOCOREX ISBA
Descrizione: Blunt end cannulas provide precise distribution with Luer nozzle microdispensers.
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
Descrizione: Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom